Learn More
Acide6-aminocéphalosporanique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11672699 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
11672699 500 g Flacon en verre 500g
10523341 25 g Flacon en verre 25g
10543531 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11672699 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 165675000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 4224-70-8 | C6H11BrO2 | 195.06 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4224-70-8
Formule moléculaire C6H11BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 195.06
Clé InChI NVRVNSHHLPQGCU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-bromocaproic acid, hexanoic acid, 6-bromo, 6-bromo-hexanoic acid, 6-bromo-n-caproic acid, 6-bromo hexanoic acid, epsilon-bromo caproic acid, 6-bromo hexanoicacid, 6bromohexanoic acid, 6-bromo-hexanicacid, 6-bromo-caproic acid
CID PubChem 20210
ChEBI CHEBI:60700
Nom IUPAC Acide 6-bromohexanoïque
SMILES C(CCC(=O)O)CCBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Bromohexanoic acid
Point de fusion 32.0°C to 35.0°C
Couleur Orange à blanc
Point d’ébullition 165.0°C to 170.0°C (20.0 mmHg)
Point d’éclair 67°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire Br(CH2)5CO2H
Quantité 500 g
Beilstein 02,II,287
Poids de la formule 195.06
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Crystaux à faible fusion