Learn More
(6-Bromohexyloxy)-tert-butyldiméthylsilane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15451888
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 mL
Conditionnement:
25mL
5mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15451888 25 mL 25mL
15441888 5 mL 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15451888 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H55581.AC
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 129368-70-3 | C12H27BrOSi | 295.336 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 129368-70-3
Formule moléculaire C12H27BrOSi
Poids moléculaire (g/mol) 295.336
Numéro MDL MFCD01863708
Clé InChI PBKXRKYUUXKNSL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-bromohexyloxy-tert-butyldimethylsilane, 6-bromohexyl oxy tert-butyl dimethylsilane, silane, 6-bromohexyl oxy 1,1-dimethylethyl dimethyl, acmc-20apme, 1-t-butyldimethylsilyloxy-6-bromohexane, 6-bromohexyloxy-tert-butyidimethylsilane, 6-bromohexyloxy tert-butyldimethylsilane, 6-bromohexyl tert-butyldimethylsilyl ether
CID PubChem 4260352
Nom IUPAC 6-bromohexoxy-tert-butyl-diméthylsilane
SMILES CC(C)(C)[Si](C)(C)OCCCCCCBr
Spécification
Point d’ébullition 276°C
Nom chimique ou matériau (6-Bromohexyloxy)-tert-butyldimethylsilane
Couleur Incolore
Forme physique Liquide
Quantité 25 mL
Point d’éclair 110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.457
Densité 1.053 g/mL
Poids de la formule 295.34
Pourcentage de pureté 99%