Learn More
Thermo Scientific Chemicals 6-carboxyfluorescéine, 96 %
Code produit. p-4089668 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mg
500mg
Code produit. 10285194
Marque: Thermo Scientific Chemicals 425801000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 3301-79-9 | C21H12O7 | 376.32 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3301-79-9
Formule moléculaire C21H12O7
Poids moléculaire (g/mol) 376.32
Numéro MDL MFCD00036873
Clé InChI BZTDTCNHAFUJOG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-carboxyfluorescein, 6-fam, carboxyfluorescein, spiro isobenzofuran-1 3h ,9'-9h xanthene-6-carboxylic acid, 3',6'-dihydroxy-3-oxo, 3,6,9-trihydroxyxanthen-9-yl terephthalic acid, 3',6'-dihydroxy-3-oxo-3h-spiro 2-benzofuran-1,9'-xanthene-6-carboxylic acid, 3',6'-dihydroxy-3-oxo-3h-spiro isobenzofuran-1,9'-xanthene-6-carboxylic acid, 5 6-carboxy fluorescein, bidd:gt0504
CID PubChem 76806
ChEBI CHEBI:39073
Nom IUPAC Acide 3’,6’-dihydroxy-1-oxospiro[2-benzofurane-3,9’-xanthène]-5-carboxylique
SMILES C1=CC2=C(C=C1C(=O)O)C3(C4=C(C=C(C=C4)O)OC5=C3C=CC(=C5)O)OC2=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Carboxyfluorescein
% min. CAS 95.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion >300.0°C
Couleur Jaune à orange
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 100 mg
Poids de la formule 376.32
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 6-Carboxyfluorescein