Learn More
6-chloro-1-hexène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15420168
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 15420168
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H53396.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 928-89-2 | C6H11Cl | 118.604 g/mol
6-Chloro-1-hexene is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
6-chloro-1-hexène est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 928-89-2
Formule moléculaire C6H11Cl
Poids moléculaire (g/mol) 118.604
Numéro MDL MFCD00039391
Clé InChI BLMIXWDJHNJWDT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-chloro-1-hexene, 1-hexene, 6-chloro, 5-hexenyl chloride, 6-chlorohexene, chloro-1-hex, 6-chloro-1-hexen, 1-chloro-5-hexene, 1-chlorohex-5-ene, acmc-20alz4, 5-hexen-1-yl chloride
CID PubChem 70233
Nom IUPAC 6-chlorohex-1-ène
SMILES C=CCCCCCl
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Chloro-1-hexene
Densité 0.896
Point d’ébullition 135°C to 136°C
Point d’éclair 29°C (84°F)
Formule linéaire Cl(CH2)4CH=CH2
Indice de réfraction 1.438
Quantité 5 g
Numéro UN UN1993
Poids de la formule 118.61
Pourcentage de pureté 97%