Learn More
6-Chloro-2-fluoro-3-méthylbenzonitrile, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11435990
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
Code produit. 11435990
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H26558.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 886502-19-8
Formule moléculaire C8H5ClFN
Poids moléculaire (g/mol) 169.583
Numéro MDL MFCD06660186
Clé InChI ZZIYYBYHLBGXCD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzonitrile,6-chloro-2-fluoro-3-methyl, 6-chloro-2-fluoro-3-methylbenzenecarbonitrile
CID PubChem 17750749
Nom IUPAC 6-chloro-2-fluoro-3-méthylbenzonitrile
SMILES CC1=C(C(=C(C=C1)Cl)C#N)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzonitrile
Point de fusion 56°C to 58°C
Quantité 1 g
Numéro UN UN3439
Poids de la formule 169.59
Pourcentage de pureté 97%