Learn More
Sel de cyclohexylammonium 6-chloro-3-indolyl-bêta-D-glucuronide, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11420167
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
Code produit. 11420167
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B21068.MA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 138182-20-4
Formule moléculaire C14H13ClNO7
Poids moléculaire (g/mol) 342.71
Numéro MDL MFCD00153940
Clé InChI UFBPRKNLSYGHJJ-BYNIDDHOSA-M
Synonyme cyclohexanaminium 2s,3s,4s,5r,6s-6-6-chloro-1h-indol-3-yl oxy-3,4,5-trihydroxytetrahydro-2h-pyran-2-carboxylate, salmon-glca, cyclohexylammonium ion 2s,3s,4s,5r,6s-6-6-chloro-1h-indol-3-yl oxy-3,4,5-trihydroxyoxane-2-carboxylate, c14h14clno7.c6h13n, 6-chloro-3-indolyl b-d-glucuronide cyclohexyl, 6-chloro-3-indolyl beta-d-glucuronide cyclohexylammonium salt, 6-chloro-3-indoxyl-beta-d-glucuronic acid, cyclohexylammonium salt
CID PubChem 16211694
Nom IUPAC Acide (2S,3S,4S,5R,6S)-6-[(6-chloro-1H-indol-3-yl)oxy]-3,4,5-trihydroxyoxane-2-carboxylique ;cyclohexanamine
SMILES O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](OC2=CNC3=CC(Cl)=CC=C23)O[C@@H]([C@H]1O)C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Chloro-3-indolyl-beta-D-glucuronide cyclohexylammonium salt
Quantité 10 mg
Sensibilité Light and moisture sensitive
Poids de la formule 442.9
Pourcentage de pureté 98%