Learn More
Sel de cyclohexylammonium 6-chloro-3-indolyl-bêta-D-glucuronide, 98 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Unit Size:
10mg
50mg
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 6-Chloro-3-indolyl-beta-D-glucuronide cyclohexylammonium salt |
| Quantité | 10 mg |
| Sensibilité | Light and moisture sensitive |
| Poids de la formule | 442.9 |
| Pourcentage de pureté | 98% |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction