Learn More
Acide 6-chloro-4-phényl-3,4-dihydroquinazoline-2-carboxylique, Mikromol™
Code produit 30051188
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30051188 25 mg 25mg
30050316 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30051188 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0080.030025
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Acide 6-chloro-4-phényl-3,4-dihydroquinazoline-2-carboxylique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Chloro-4-phenyl-3,4-dihydroquinazoline-2-carboxylic Acid
CAS 88190-77-6
Noms d’analytes ou de composants 6-Chloro-4-phenyl-3,4-dihydroquinazoline-2-carboxylic Acid
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C15 H11 Cl N2 O2
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme 6-Chloro-4-phenyl-3,4-dihydroquinazoline-2-carboxylic Acid
Formule InChI InChI=1S/C15H11ClN2O2/c16-10-6-7-12-11(8-10)13(9-4-2-1-3-5-9)18-14(17-12)15(19)20/h1-8,13H,(H,17,18)(H,19,20)
SMILES OC(=O)C1=Nc2ccc(Cl)cc2C(N1)c3ccccc3
Nom IUPAC Acide 6-chloro-4-phényl-3,4-dihydroquinazoline-2-carboxylique
Poids moléculaire (g/mol) 286.71
Quantité 25 mg
Poids de la formule 286,0509 g/mol