Learn More
6-Chloro-7-déazapurine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11329929
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 11329929
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B25713.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 3680-69-1 | C6H4ClN3 | 153.569 g/mol
6-Chloro-7-deazapurine is used for making tofacitinib.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 6-chloro-7-déazapurine sert à la fabrication du tofacitinib.
Solubilité
Soluble dans le DMSO, l’acétate d’éthyle et le méthanol.
Remarques
Conserver dans un endroit frais et sec, dans un récipient bien fermé. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3680-69-1
Formule moléculaire C6H4ClN3
Poids moléculaire (g/mol) 153.569
Numéro MDL MFCD01686865
Clé InChI BPTCCCTWWAUJRK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-chloro-7h-pyrrolo 2,3-d pyrimidine, 4-chloropyrrolo 2,3-d pyrimidine, 6-chloro-7-deazapurine, 4-chloro-1h-pyrrolo 2,3-d pyrimidine, 7h-pyrrolo 2,3-d pyrimidine, 4-chloro, 1h-pyrrolo 2,3-d pyrimidine, 4-chloro, 6-chloro-7-deazapurine 4-chloro-1h-pyrrolo 2,3-d pyrimidine, 4-chloro-1h-pyrrol 2,3-d pyrimidine
CID PubChem 5356682
Nom IUPAC 4-chloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
SMILES C1=CNC2=C1C(=NC=N2)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Chloro-7-deazapurine
Point de fusion 190°C to 192°C
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Soluble in DMSO,ethyl acetate and methanol.
Poids de la formule 153.52
Pourcentage de pureté 98%