Learn More
6-chloroimidazo[-b][]thiazole,2,1-b][1,3]thiazole, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10311645
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
5g
Code produit. 10311645
Marque: Thermo Scientific Maybridge SPB05749DE
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 23576-81-0
Formule moléculaire C5H3ClN2S
Poids moléculaire (g/mol) 158.603
Numéro MDL MFCD00173802
Clé InChI WOZMDYAJHVHPMD-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 721582
Nom IUPAC 6-chloroimidazo[2,1-b][1,3] thiazole
SMILES C1=CSC2=NC(=CN21)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-chloroimidazo[2, 1-b][1, 3]thiazole
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Formule linéaire C6H5CH2CH2NCS
Quantité 5 g
Synonyme 6-chloroimidazo 2,1-b thiazole, 6-chloroimidazo 2,1-b 1,3 thiazole, 6-chloroimidazole 2,1-b 1,3 thiazole, 6-chloroimidazo 2,1-b 1,3-thiazoline, chloroimidazobthiazole, acmc-1cip3, 6-chloro-imidazo 2,1-b thiazole, imidazo 2,1-b thiazole,6-chloro, imidazo 2,1-b thiazole, 6-chloro, 6-chloro-4h-imidazo 2,1-b thiazole
Poids de la formule 158.61
Pourcentage de pureté 97%