Learn More
6-Chloroindolin-2-one, Mikromol™
Code produit 30052639
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30052639 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30052639 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM1273.190025
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
6-Chloroindolin-2-one
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Chloroindolin-2-one
CAS 56341-37-8
Noms d’analytes ou de composants 6-Chloroindolin-2-one
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C8 H6 Cl N O
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme 2H-Indol-2-one, 6-chloro-1,3-dihydro-, 6-Chloro-1,3-dihydro-2H-indol-2-one, 6-Chloro-1,3-dihydroindol-2-one, 6-Chloro-2-indolinone, 6-Chloro-2-oxindole, 6-Chloro-2-oxoindoline, 6-Chlorooxindole
Formule InChI InChI=1S/C8H6ClNO/c9-6-2-1-5-3-8(11)10-7(5)4-6/h1-2,4H,3H2,(H,10,11)
SMILES Clc1ccc2CC(=O)Nc2c1
Nom IUPAC 6-chloroindoline-2-one
Poids moléculaire (g/mol) 167.592
Quantité 25 mg
Poids de la formule 167,0138 g/mol