Learn More
6-chloronicotinamide, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7026110
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
Code produit. 11455007
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B21922.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 6271-78-9 | C6H5ClN2O | 156.57 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6271-78-9
Formule moléculaire C6H5ClN2O
Poids moléculaire (g/mol) 156.57
Numéro MDL MFCD00006242
Clé InChI ZIJAZUBWHAZHPL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-chloronicotinamide, 3-pyridinecarboxamide, 6-chloro, nicotinamide, 6-chloro, 6-chloro-3-pyridinecarboxamide, 6-chloro-nicotinamide, acmc-1b4gd, 6-chloronicotinic acid amide, 3-carbamoyl-6-chloropyridine, ksc492o5t
CID PubChem 80456
Nom IUPAC 6-chloropyridine-3-carboxamide
SMILES NC(=O)C1=CC=C(Cl)N=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Chloronicotinamide
Point de fusion 214°C to 216°C
Quantité 1 g
Beilstein 116043
Poids de la formule 156.57
Pourcentage de pureté 98%