Learn More
Riboside de 6-chloropurine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15476018
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15476018 5 g 5g
15466018 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15476018 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H59634.06
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 5399-87-1 | C10H11ClN4O4 | 286.67 g/mol
6-Chloropurine riboside is used to study the kinetics and substrate specificity of adenosine deaminase. 6-Chloropurine riboside is benzoylated to facilitate synthesis of nucleoside derivatives such as 9-(2,3-Di-deoxy-2-fluoro-β-D-threo-pentofuranosyl)adenine. It , especially after phosphorylation to NMP, NDP or NTP, is used as a purine substrate analogue in studies with enzymes such as Inosine monophosphate dehydrogenase (IMPDH); bacteriophage T4 RNA-ligase (EC 6.5.1.3) and pancreatic fibonuclease A.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 6-chloropurine riboside est utilisé pour étudier la cinétique et la spécificité du substrat de l’adénosine désaminase. La 6-chloropurine riboside est benzoylée pour faciliter la synthèse de dérivés nucléosidiques tels que la 9-(2,3-Di-désoxy-2-fluoro-β-D-thréo-pentofuranosyl)adénine. Il est utilisé en particulier après phosphorylation en NMP, NDP ou NTP, comme substrat de purine analogue dans des études avec des enzymes telles que l’inosine monophosphate déshydrogénase (IMPDH), la bactériophage T4 ARN-ligase (EC 6.5.1.3) et la fibonucléase pancréatique A.
Solubilité
Soluble dans l’eau. (10,6 mg/ml)
Remarques
Conserver à l’abri de la chaleur et de l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 5399-87-1
Formule moléculaire C10H11ClN4O4
Poids moléculaire (g/mol) 286.67
Numéro MDL MFCD00005738
Clé InChI XHRJGHCQQPETRH-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 6-chloropurine riboside, chloropurine riboside, 2r,3r,4s,5r-2-6-chloro-9h-purin-9-yl-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-3,4-diol, 6-chloropurine ribonucleoside, 6-chloropurine-9-riboside, 6-chloro-9-ribofuranosyl-9h-purine, 9h-purine, 6-chloro-9-ribofuranosyl, 6-chloropurineriboside, 6-chloro-9-beta-d-ribofuranosyl-9h-purine, 6-chloronebularine
CID PubChem 93003
Nom IUPAC (2R,3R,4S,5R)-2-(6-chloropurine-9-yl)-5-(hydroxyméthyl)oxolane-3,4-diol
SMILES OCC1OC(C(O)C1O)N1C=NC2=C(Cl)N=CN=C12
Specifications
Nom chimique ou matériau 6-Chloropurine riboside
Point de fusion 158°C to 162°C (decomposition)
Couleur Blanc
Quantité 5 g
Beilstein 40573
Informations sur la solubilité Soluble in water. (10.6mg/mL)
Poids de la formule 286.67
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre