Learn More
Riboside de 6-chloropurine, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10781111 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10781111 1 g Flacon en verre 1g
10176823 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10781111 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 226450010
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 5399-87-1 | C10H11ClN4O4 | 286.67 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5399-87-1
Formule moléculaire C10H11ClN4O4
Poids moléculaire (g/mol) 286.67
Numéro MDL MFCD00005738
Clé InChI XHRJGHCQQPETRH-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 6-chloropurine riboside, chloropurine riboside, 2r,3r,4s,5r-2-6-chloro-9h-purin-9-yl-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-3,4-diol, 6-chloropurine ribonucleoside, 6-chloropurine-9-riboside, 6-chloro-9-ribofuranosyl-9h-purine, 9h-purine, 6-chloro-9-ribofuranosyl, 6-chloropurineriboside, 6-chloro-9-beta-d-ribofuranosyl-9h-purine, 6-chloronebularine
CID PubChem 93003
Nom IUPAC (2R,3R,4S,5R)-2-(6-chloropurine-9-yl)-5-(hydroxyméthyl)oxolane-3,4-diol
SMILES OCC1OC(C(O)C1O)N1C=NC2=C(Cl)N=CN=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Chloropurine riboside
Note relative au nom Pure
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 161°C to 163°C
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 286.66
Pourcentage de pureté 99+%
Qualité Pures
Forme physique Poudre cristalline fine