Learn More
6-Chloropyrimidine-2,4-diamine, Mikromol™
Code produit 17943636
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17943636 100 mg 100mg
17941506 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17943636 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0521.02
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
6-Chloropyrimidine-2,4-diamine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4-Diamino-6-chloropyrimidine
CAS 156-83-2
Noms d’analytes ou de composants 2,4-Diamino-6-chloropyrimidine
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C4 H5 Cl N4
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme 6-Chloropyrimidine-2,4-diamine, Minoxidil Imp. B (EP), Minoxidil Impurity B
Formule InChI InChI=1S/C4H5ClN4/c5-2-1-3(6)9-4(7)8-2/h1H,(H4,6,7,8,9)
SMILES Nc1cc(Cl)nc(N)n1
Nom IUPAC 6-chloropyrimidine-2,4-diamine
Poids moléculaire (g/mol) 144.56
Quantité 100 mg
Poids de la formule 144,0203 g/mol