Learn More
6-Cyclohexyl-4-méthylpyridin-2(1H)-one, Mikromol™
Description
6-Cyclohexyl-4-méthylpyridin-2(1H)-one
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 6-Cyclohexyl-4-methylpyridin-2(1H)-one |
| CAS | 67587-24-0 |
| Noms d’analytes ou de composants | 6-Cyclohexyl-4-methylpyridin-2(1H)-one |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C12 H17 N O |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | Ciclopirox Olamine Imp. C (EP), Ciclopirox USP Related Compound C, Ciclopirox USP RC C, 6-Cyclohexyl-4-methylpyridin-2(1H)-one, Ph Eur Ciclopirox Impurity C, Ciclopirox Related Compound C, Ciclopirox Olamine Impurity C, Ciclopirox Impurity C |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H17NO/c1-9-7-11(13-12(14)8-9)10-5-3-2-4-6-10/h7-8,10H,2-6H2,1H3,(H,13,14) |
| SMILES | CC1=CC(=O)NC(=C1)C2CCCCC2 |
| Nom IUPAC | 6-cyclohexyl-4-méthyl-1H-pyridin-2-one |
| Afficher plus |