Learn More
Ester de pinacol d’acide 6(cyclopropylméthoxy)pyridine-3-boronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11434610
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11434610 250 mg 250mg
11444610 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11434610 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H50139.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 947191-69-7 | C15H22BNO3 | 275.155 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 947191-69-7
Formule moléculaire C15H22BNO3
Poids moléculaire (g/mol) 275.155
Numéro MDL MFCD07781184
Clé InChI QEQNYJUPYICBCR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-cyclopropylmethoxy-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 6-cyclopropylmethoxy pyridine-3-boronic acid pinacol ester, 2-cyclopropylmethoxy pyridine-5-boronic acid, pinacol ester, 6-cyclopropylmethoxypyridine-3-boronic acid pinacol ester, 6-cyclopropylmethoxypyridine-3-yl boronic acid pinacol ester, 6-cyclopropylmethoxy pyridin-3-yl boronic acid pinacol ester, 2-cyclopropyl-methoxy-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 2-cyclopropylmethoxy-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl pyridine, 2-cyclopropylmethoxy-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine
CID PubChem 24208797
Nom IUPAC 2-(cyclopropylméthoxy)-5-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CN=C(C=C2)OCC3CC3
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-(Cyclopropylmethoxy)pyridine-3-boronic acid pinacol ester
Quantité 250 mg
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 275.16
Pourcentage de pureté 97%