Learn More
6-Diméthylaminopurine, TRC
Code produit 30012736
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
250mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30012736 250 mg 250mg
30005990 500 mg 500mg
30011201 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30012736 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD461900250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 938-55-6
Formule moléculaire C7 H9 N5
Poids moléculaire (g/mol) 163.18
Synonyme 9H-Purin-6-amine, N,N-dimethyl- (ACI), 1H-Purin-6-amine, N,N-dimethyl- (9CI), Adenine, N,N-dimethyl- (8CI), Adenine, N6,N6-dimethyl- (6CI), N,N-Dimethyl-9H-purin-6-amine (ACI), Purine, 6-(dimethylamino)- (7CI), 6,6-Dimethyladenine, 6-(Dimethylamino)purine, 6-DMAP, Dimethyladenine, DMAP, N,N-Dimethyl-6-aminopurine, N,N-Dimethyladenine, N6,N6-Dimethyladenine, NSC 401568
Nom IUPAC N,N-diméthyl-7H-purine-6-amine
SMILES CN(C)c1ncnc2nc[nH]c12
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Dimethylaminopurine
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C7H9N5/c1-12(2)7-5-6(9-3-8-5)10-4-11-7/h3-4H,1-2H3,(H,8,9,10,11)
Poids de la formule 163.0858