missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Molecular Probes™ 6-FAM, SE (6-Carboxyfluorescein, Succinimidyl Ester), single isomer
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
Description
Vous recherchez des alternatives supérieures à la fluorescéine ? Notre gamme de colorants Alexa Fluor offre tout ce que vous recherchez, et bien plus encore.
Spécification
Spécification
| Quantité | 10 mg |
| Type de produit | 6-FAM SE |
| Contenu et stockage | Conserver au congélateur (-5 à -30°C) à l’abri de la lumière. |
| Réactivité chimique | Amine |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Groupement de réactifs | Ester actif, ester de succinimidyle |
| Marqueur ou colorant | FITC (fluorescéine) |
| Type d’étiquette | Colorants classiques |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu