Learn More
6-Fluoro-3-(1-hydroxy-4-pipéridyl)-1,2-benzoxazole, Mikromol™
Code produit 30051512
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30051512 100 mg 100mg
30052591 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30051512 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0491.36
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
6-Fluoro-3-(1-hydroxy-4-pipéridyl)-1,2-benzoxazole
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Fluoro-3-(1-hydroxy-4-piperidyl)-1,2-benzoxazole
CAS 2985481-41-0
Noms d’analytes ou de composants 6-Fluoro-3-(1-hydroxy-4-piperidyl)-1,2-benzoxazole
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C12 H13 F N2 O2
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme 6-Fluoro-3-(1-hydroxy-4-piperidyl)-1,2-benzoxazole
Formule InChI InChI=1S/C12H13FN2O2/c13-9-1-2-10-11(7-9)17-14-12(10)8-3-5-15(16)6-4-8/h1-2,7-8,16H,3-6H2
SMILES ON1CCC(CC1)c2noc3cc(F)ccc23
Nom IUPAC 6-fluoro-3-(1-hydroxypipéridine-4-yl)-1,2-benzoxazole
Poids moléculaire (g/mol) 236.24
Quantité 100 mg
Poids de la formule 236.0961 g/mol