Learn More
Chlorhydrate de 6-fluoro-3-(pipéridin-4-yl)-1,2-benzisoxazole, Mikromol™
Description
Chlorhydrate de 6-fluoro-3-(pipéridin-4-yl)-1,2-benzisoxazole
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 6-fluoro-3-(piperidin-4-yl)benzoisoxazole hydrochloride |
| CAS | 84163-13-3 |
| Noms d’analytes ou de composants | 6-fluoro-3-(piperidin-4-yl)benzoisoxazole hydrochloride |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C12 H13 F N2 O . Cl H |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | 6-Fluoro-3-(4-piperidinyl)-1,2-benzisoxazole Hydrochloride (1:1), 1,2-Benzisoxazole, 6-fluoro-3-(4-piperidinyl)-, monohydrochloride (9CI), 4-(6-Fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)piperidine hydrochloride, 6-Fluoro-3-(4-piperidinyl)-1,2-benzisoxazole hydrochloride, 6-Fluoro-3-(4-piperidinyl)-1,2-benzisoxazole monohydrochloride, 6-Fluoro-3-(4-piperidinyl)benzisoxazole hydrochloride, 6-Fluoro-3-(piperidin-4-yl)benzo[d]isoxazole hydrochloride, 6-Fluoro-3-(piperidinyl-4-yl)-benzisoxazole hydrochloride, Risperidone Imp. M (EP), Paliperidone USP Related Compound B, Paliperidone USP RC B, Paliperidone Related Compound B as Hydrochloride, Risperidone Impurity M as Hydrochloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H13FN2O.ClH/c13-9-1-2-10-11(7-9)16-15-12(10)8-3-5-14-6-4-8;/h1-2,7-8,14H,3-6H2;1H |
| SMILES | Cl.Fc1ccc2c(noc2c1)C3CCNCC3 |
| Nom IUPAC | 6-fluoro-3-pipéridine-4-yl-1,2-benzoxazole ;chlorhydrate |
| Afficher plus |