Learn More
Acide 6-fluorosalicylique, 96 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11363066
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
Code produit. 11363066
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L10907.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 67531-86-6
Formule moléculaire C7H5FO3
Poids moléculaire (g/mol) 156.112
Numéro MDL MFCD00052179
Clé InChI BCEKGWWLVKXZKK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-fluorosalicylic acid, 6-fluoro-2-hydroxybenzoic acid, 2-fluoro-6-hydroxybenzoicacid, 6-fluorosalicylicacid, benzoic acid, 2-fluoro-6-hydroxy, 2-fluoro-6-hydoxybenzoic acid, pubchem4958, acmc-1baav, 2-carboxy-3-fluorophenol
CID PubChem 586777
Nom IUPAC Acide 2-fluoro-6-hydroxybenzoïque
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)F)C(=O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Fluorosalicylic acid
Point de fusion 159°C to 161°C
Quantité 250 mg
Beilstein 7111497
Poids de la formule 156.11
Pourcentage de pureté 96%