Learn More
[6]-Gingerol, MedChemExpress
Code produit. 16498707
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16498707
Marque: Medchem Express HY14615
MedChemExpress [6]-Gingerol is an active compound isolated from Ginger (Zingiber officinale Rosc), exhibits a variety of biological activities including anticancer, anti-inflammation, and anti-oxidation.
[6]-Gingerol is an active compound isolated from Ginger (Zingiber officinale Rosc), exhibits a variety of biological activities including anticancer, anti-inflammation, and anti-oxidation.
Spécification
Nom chimique ou matériau [6]-Gingerol
CAS 23513-14-6
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C17H26O4
Quantité 5 mg
Synonyme (S)-(+)-[6]Gingerol 6-Gingerol
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (339.69 mM; Need ultrasonic)
SMILES CCCCC[C@H](O)CC(CCC1=CC=C(O)C(OC)=C1)=O
Poids moléculaire (g/mol) 294.39
Poids de la formule 294.39
Pourcentage de pureté 98.14%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.