Learn More
Acide6-heptanoïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11387926
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11387926 1 g 1g
11397926 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11387926 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L13144.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1119-60-4 | C7H12O2 | 128.171 g/mol
6-Heptenoic acid is used in the preparation of 6-(iodomethyl)-hexanolide through iodo-lactonization.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L‘acide 6-héptènoïque est utilisé dans la préparation du 6-(iodométhyl)-hexanolide par iodo-lactonisation.
Solubilité
Miscible à l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides et bases forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1119-60-4
Formule moléculaire C7H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 128.171
Numéro MDL MFCD00014382
Clé InChI RWNJOXUVHRXHSD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-heptenoic acid, epsilon-heptenoic acid, rarechem al bo 1361, 6-heptenoic acids, hept-6-enoic acids, acmc-20alyp, epsilon-heptenoic acids, 6-heptenoic acid 1g
CID PubChem 70705
ChEBI CHEBI:38363
Nom IUPAC Acide hept-6-énoïque
SMILES C=CCCCCC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Heptenoic acid
Point de fusion ∼-6°C
Densité 0.946
Point d’ébullition 222°C to 224°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Odeur Unpleasant
Indice de réfraction 1.439
Quantité 1 g
Numéro UN UN3265
Beilstein 1747265
Informations sur la solubilité Miscible with water.
Poids de la formule 128.17
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 6-Heptenoic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Hept-6-enoic acid