Learn More
Acide 6-undécanedicarboxylique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15513444 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15513444 5 g 5g
15462731 1 g 1g
15505246 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15513444 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 457390050
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 30964-00-2 | C7H10O2 | 126.16 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 30964-00-2
Formule moléculaire C7H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 126.16
Numéro MDL MFCD00239430
Clé InChI OFCPMJGTZUVUSM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-heptynoic acid, 6-heptynoicacid, 6-heptynoic alcohol, ksc222a4l, ofcpmjgtzuvusm-uhfffaoysa
CID PubChem 4377950
Nom IUPAC Acide hept-6-ynoïque
SMILES OC(=O)CCCCC#C
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Heptynoic acid
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Quantité 5 g
Poids de la formule 126.16
Pourcentage de pureté 95%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 6-Heptynoic acid, 95%
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.