Learn More
Acide 6-undécanedicarboxylique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15470428
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15470428 1 g 1g
15480428 5 g 5g
15490428 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15470428 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H53519.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 30964-00-2 | C7H10O2 | 126.16 g/mol
6-Heptynoic acid is used as a precursor for the the preparation of boradiazaindacenes (BODIPY dyes) by reacting with oxalylchloirde. It is used to prepare 4,4-difluoro-8-(hept-6-yne)-3,5-di(2-(4-methoxyphenyl))-4-bora-3a,4a-diaza-sindacene by reacting with 2-(4-methoxyphenyl)-1H-pyrrole.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 6-héptynoïque est utilisé comme précurseur dans la préparation des boradiazaindacènes (colorants BODIPY) en réagissant avec le chlorure d’oxalyle. Il est utilisé pour préparer du 4,4-difluoro-8-(hept-6-yne)-3,5-di(2-(4-méthoxyphényl))-4-bora-3a,4a-diaza-sindacène qui réagit en présence de 2-(4-méthoxyphényl)-1H-pyrrole.
Solubilité
Miscible avec le diméthylformamide.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants et les bases
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 30964-00-2
Formule moléculaire C7H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 126.16
Numéro MDL MFCD00239430
Clé InChI OFCPMJGTZUVUSM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-heptynoic acid, 6-heptynoicacid, 6-heptynoic alcohol, ksc222a4l, ofcpmjgtzuvusm-uhfffaoysa
CID PubChem 4377950
Nom IUPAC Acide hept-6-ynoïque
SMILES OC(=O)CCCCC#C
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Heptynoic acid
Densité 0.997
Point d’ébullition 93°C to 94°C (1 mmHg)
Point d’éclair 113°C (235°F)
Formule linéaire HC≡C(CH2)4CO2H
Indice de réfraction 1.451
Quantité 1 g
Numéro UN UN3265
Beilstein 1747024
Informations sur la solubilité Miscible with dimethylformamide.
Poids de la formule 126.16
Pourcentage de pureté 95%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 6-Heptynoic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 6-Heptynoic acid