Learn More
Acide 6-undécanedicarboxylique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
6-Heptynoic acid is used as a precursor for the the preparation of boradiazaindacenes (BODIPY dyes) by reacting with oxalylchloirde. It is used to prepare 4,4-difluoro-8-(hept-6-yne)-3,5-di(2-(4-methoxyphenyl))-4-bora-3a,4a-diaza-sindacene by reacting with 2-(4-methoxyphenyl)-1H-pyrrole.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
L’acide 6-héptynoïque est utilisé comme précurseur dans la préparation des boradiazaindacènes (colorants BODIPY) en réagissant avec le chlorure d’oxalyle. Il est utilisé pour préparer du 4,4-difluoro-8-(hept-6-yne)-3,5-di(2-(4-méthoxyphényl))-4-bora-3a,4a-diaza-sindacène qui réagit en présence de 2-(4-méthoxyphényl)-1H-pyrrole.
Solubilité
Miscible avec le diméthylformamide.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants et les bases
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 6-Heptynoic acid |
| Densité | 0.997 |
| Point d’ébullition | 93°C to 94°C (1 mmHg) |
| Point d’éclair | 113°C (235°F) |
| Formule linéaire | HC≡C(CH2)4CO2H |
| Indice de réfraction | 1.451 |
| Quantité | 25 g |
| Numéro UN | UN3265 |
| Beilstein | 1747024 |
| Informations sur la solubilité | Miscible with dimethylformamide. |
| Afficher plus |