Learn More
6-hydroxy-4-méthylcoumarine, 99 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11347176
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
Code produit. 11347176
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L07192.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2373-31-1
Formule moléculaire C10H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 176.171
Numéro MDL MFCD00016967
Clé InChI IRUHWRSITUYICV-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 75409
Nom IUPAC 6-hydroxy-4-méthylchromen-2-one
SMILES CC1=CC(=O)OC2=C1C=C(C=C2)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Hydroxy-4-methylcoumarin
Point de fusion 246°C to 250°C
Quantité 1 g
Beilstein 144873
Synonyme 6-hydroxy-4-methylcoumarin, 6-hydroxy-4-methyl-2h-chromen-2-one, coumarin, 6-hydroxy-4-methyl, 6-hydroxy-4-methyl-2-benzopyrone, 6-hydroxy-4-methyl-chromen-2-one, 2h-1-benzopyran-2-one, 6-hydroxy-4-methyl, chembl12626, 2h-1-benzopyran-2-one,6-hydroxy-4-methyl, acmc-1cuho, 4-methyl-6-hydroxycoumarin
Poids de la formule 176.17
Pourcentage de pureté 99%