Learn More
6α -hydroxy-testostérone 17-undécanoate, TRC
Code produit 30457086
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
1mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30457086 1 mg 1mg
30456329 10 mg 10mg
30453372 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30457086 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT6510301MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 6Alpha-hydroxy-testosterone 17-Undecanoate
Noms d’analytes ou de composants 6Alpha-hydroxy-testosterone 17-Undecanoate
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C30H48O4
Formule InChI InChI=1S/C30H48O4/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-28(33)34-27-14-13-23-22-20-26(32)25-19-21(31)15-17-29(25,2)24(22)16-18-30(23,27)3/h19,22-24,26-27,32H,4-18,20H2,1-3H3/t22-,23-,24-,26-,27-,29+,30-/m0/s1
Type de solution Purs, non dilués
SMILES [H][C@]12[C@]3([H])C[C@H](O)C4=CC(CC[C@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]1(C)[C@@H](OC(CCCCCCCCCC)=O)CC2)=O
Nom IUPAC (6S,8R,9S,10R,13S,14S,17S)-6-hydroxy-10,13-diméthyl-3-oxo-2,3,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-tétradécahydro-1H-cyclopenta[a]phénanthrén-17-yle undécanoate
Industry Type Produits pharmaceutiques
Poids moléculaire (g/mol) 472.71
Quantité 1 mg
Poids de la formule 472.36