Learn More
Acide 6-hydrocaproïque, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10652952 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
5g
Code produit. 10652952
Marque: Thermo Scientific Acros 342240010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1191-25-9 | C6H12O3 | 132.16 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1191-25-9
Formule moléculaire C6H12O3
Poids moléculaire (g/mol) 132.16
Numéro MDL MFCD00046560
Clé InChI IWHLYPDWHHPVAA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-hydroxycaproic acid, 6-hydroxyhexanoate, hexanoic acid, 6-hydroxy, 6-hydroxy caproic acid, 6-hydroxy-hexanoic acid, epsilon-hydroxycaproic acid, 5-carboxypentanol, unii-3y3ox37nm8, 6-hydroxycaproicacid,pract.,containslactone, 6-hydroxy-caproic acid
CID PubChem 14490
ChEBI CHEBI:17869
Nom IUPAC acide 6-hydroxyhexanoïque
SMILES C(CCC(=O)O)CCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Hydroxycaproic acid
Note relative au nom 95%
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 38.0°C to 40.0°C
Couleur Blanc
Densité 0.9810g/mL
Point d’ébullition 113.0°C to 116.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire OH(CH2)5COOH
Indice de réfraction 1.44
Quantité 1 g
Gravité spécifique 0.981
Poids de la formule 132.16
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Solide cristallin à faible fusion
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 6-Hydroxycaproic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.