Learn More
6α -Acétate d'hydroxymédroxyprogestérone, Mikromol
Code produit 30457617
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30457617 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30457617 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0532.080025
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrez Mikromol, votre source de confiance pour des standards de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
6α -Acétate d'hydroxymédroxyprogestérone, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 6alpha-Hydroxy Medroxy Progesterone 17-Acetate
CAS 984-46-3
Noms d’analytes ou de composants 6alpha-Hydroxy Medroxy Progesterone 17-Acetate
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C24 H34 O5
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Pregn-4-ene-3,20-dione, 17-(acetyloxy)-6-hydroxy-6-methyl-, (6α)- (9CI), Pregn-4-ene-3,20-dione, 6α,17-dihydroxy-6-methyl-, 17-acetate (7CI,8CI), 6α-Hydroxymedroxyprogesterone acetate, 6α-Hydroxymedroxyprogesterone 17-acetate
Formule InChI InChI=1S/C24H34O5/c1-14(25)24(29-15(2)26)11-8-19-17-13-23(5,28)20-12-16(27)6-9-21(20,3)18(17)7-10-22(19,24)4/h12,17-19,28H,6-11,13H2,1-5H3/t17-,18+,19+,21-,22+,23+,24+/m1/s1
Type de solution Purs, non dilués
SMILES CC(=O)O[C@@]1(CC[C@H]2[C@@H]3C[C@](C)(O)C4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)C(=O)C
Nom IUPAC [(6S,8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-acétyl-6-hydroxy-6,10,13-triméthyl-3-oxo-1,2,7,8,9,11,12,14,15,16-décahydrocyclopenta[a]phénanthrén-17-yle] acétate
Poids moléculaire (g/mol) 402.52
Quantité 25 mg
Poids de la formule 402,2406 g/mol