Learn More
6-Mercaptopurine Monohydrate, TRC
Code produit. 30137115
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
2.5 g
25 g
Conditionnement:
1g
2.50g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité unitSize
30137115 2.5 g 2.50g
30135666 25 g 25g
18072750 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit. 30137115 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM2254502.5G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6112-76-1
Nom chimique ou matériau 6-Mercaptopurine monohydrate
Formule InChI InChI=1S/C5H4N4S.H2O/c10-5-3-4(7-1-6-3)8-2-9-5;/h1-2H,(H2,6,7,8,9,10);1H2
Nom IUPAC 7H-purine-6-thiol;hydrate
Formule moléculaire C5 H4 N4 S . H2 O
Poids moléculaire (g/mol) 170.19
Spécification
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 2.5 g
Synonyme 6H-Purine-6-thione, 1,2,3,9-tetrahydro-, hydrate (1:1), 6H-Purine-6-thione, 1,7-dihydro-, monohydrate (9CI), Purine-6-thiol, monohydrate (8CI), 6-Mercaptopurine monohydrate, 9H-Purine-6-thiol hydrate, Mercaptopurine hydrate, 7H-Purine-6-thiol hydrate
SMILES O.Sc1ncnc2nc[nH]c12
Poids de la formule 170.0262
Pourcentage de pureté >95%