Learn More
6-Méthoxy-1,2,3,4-tétrahydroquinoléine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7041656
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
Code produit. 15479428
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H63002.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 120-15-0 | C10H13NO | 163.22 g/mol
1,2,3,4-Tetrahydro-6-methoxyquinoline is used as chemical reagents, organic intermediates, fine chemicals, pharmaceutical research and development.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
1,2,3,4-La tétrahydro-6-méthoxyquinoline est utilisée comme réactif chimique, intermédiaire organique, produit chimique fin, recherche pharmaceutique et développement.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec, dans un récipient bien scellé. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 120-15-0
Formule moléculaire C10H13NO
Poids moléculaire (g/mol) 163.22
Numéro MDL MFCD00090494
Clé InChI FRXSZNDVFUDTIR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme thallin, thalline, 6-methoxy-1,2,3,4-tetrahydro-quinoline, 6-methoxytetrahydroquinoline, quinoline, 1,2,3,4-tetrahydro-6-methoxy, 1,2,3,4-tetrahydro-6-methoxyquinoline, methyl 1,2,3,4-tetrahydro-6-quinolyl ether, quinoline l,2,3,4-tetrahydro-6-methoxy, wln: t66 bmt & j ho1, 1,3,4-tetrahydro-6-methoxyquinoline
CID PubChem 67113
Nom IUPAC 6-méthoxy-1,2,3,4-tétrahydroquinoléine
SMILES COC1=CC2=C(C=C1)NCCC2
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
Point de fusion 34°C to 37°C
Quantité 250 mg
Poids de la formule 163.22
Pourcentage de pureté 97%