Learn More
6-Méthoxy-2(3H)-benzoxazolone, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11397405
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11397405 1 g 1g
11307415 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11397405 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L05349.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    197.88€
    162.65€ / 1g
    Économisez 35.23€
    17% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 532-91-2 | C8H7NO3 | 165.148 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 532-91-2
Formule moléculaire C8H7NO3
Poids moléculaire (g/mol) 165.148
Numéro MDL MFCD00051726
Clé InChI MKMCJLMBVKHUMS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme coixol, 6-methoxy-2-benzoxazolinone, 6-methoxybenzo d oxazol-2 3h-one, 6-methoxybenzoxazolinone, mboa, 6-mboa, 6-methoxy-2 3h-benzoxazolone, 2-benzoxazolinone, 6-methoxy, 2 3h-benzoxazolone, 6-methoxy, 6-methoxy-1,3-benzoxazol-2 3h-one
CID PubChem 10772
Nom IUPAC 6-méthoxy-3H-1,3-benzoxazol-2-one
SMILES COC1=CC2=C(C=C1)NC(=O)O2
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Methoxy-2(3H)-benzoxazolone
Point de fusion 152°C to 156°C
Quantité 1 g
Beilstein 141041
Poids de la formule 165.15
Pourcentage de pureté ≥98%