Learn More
6-Méthoxy-2-(4-méthoxyphényl)benzo[b]thiophène, Mikromol™
Code produit 30460575
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30460575 4 x 25 mg 100mg
30050241 100 mg 100mg
30050205 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30460575 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0738.0700254AMP
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
6-Méthoxy-2-(4-méthoxyphényl)benzo[b]thiophène, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Methoxy-2-(4-methoxyphenyl)benzo[b]thiophene
CAS 63675-74-1
Noms d’analytes ou de composants 6-Methoxy-2-(4-methoxyphenyl)benzo[b]thiophene
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C16 H14 O2 S
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Benzo[b]thiophene, 6-methoxy-2-(4-methoxyphenyl)-, 2-(4-Methoxyphenyl)-6-methoxybenzo[b]thiophene, 6-Methoxy-2-(4-methoxyphenyl)benzo[b]thiophene
Formule InChI InChI=1S/C16H14O2S/c1-17-13-6-3-11(4-7-13)15-9-12-5-8-14(18-2)10-16(12)19-15/h3-10H,1-2H3
Type de solution Neat
SMILES COc1ccc(cc1)c2cc3ccc(OC)cc3s2
Nom IUPAC 6-méthoxy-2-(4-méthoxyphényl)-1-benzothiophène
Poids moléculaire (g/mol) 270.35
Quantité 4 x 25 mg
Poids de la formule 270.0715 g/mol