Learn More
6-Méthoxy-2-méthylbenzothiazole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15435147
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15435147 5 g 5g
15425147 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15435147 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H32425.06
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 2941-72-2 | C9H9NOS | 179.237 g/mol
6-Methoxy-2-methylbenzothiazole was used as an inhibitor of aryl hydrocarbon hydroxylase (PB/AHH) and aminopyrine N-demethylase (ADPM) in hepatic microsomes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 6-méthoxy-2-méthylbenzothiazole a été utilisé comme inhibiteur de l’hydroxylase d’hydrocarbures aryle (PB/AHH) et de l’aminopyrine N-déméthylase (ADPM) dans les microsomes hépatiques.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Gardez loin les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2941-72-2
Formule moléculaire C9H9NOS
Poids moléculaire (g/mol) 179.237
Numéro MDL MFCD00005795
Clé InChI DYHLJSUORLPGNT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-methoxy-2-methylbenzo d thiazole, 6-methoxy-2-methylbenzothiazole, benzothiazole, 6-methoxy-2-methyl, 2-methyl-6-methoxybenzothiazole, 6-methoxy-2-methyl-benzothiazole, benzothiazole,6-methoxy-2-methyl, 6-methoxy-2-methylbenzothiazol, #, benzothiazole, 6-methoxy-2-methyl-6ci,7ci,8ci,9ci
CID PubChem 76254
Nom IUPAC 6-méthoxy-2-méthyl-1,3-benzothiazole
SMILES CC1=NC2=C(S1)C=C(C=C2)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Methoxy-2-methylbenzothiazole
Densité 1.204
Point d’éclair 109°C (228°F)
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 179.24
Pourcentage de pureté 97%