Learn More
Ester pinacol d’acide 6-méthoxy-2-méthylpyridine-3-boronique, 96 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15471516
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
Code produit. 15471516
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H54712.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1080028-73-4
Formule moléculaire C13H20BNO3
Poids moléculaire (g/mol) 249.117
Numéro MDL MFCD12923398
Clé InChI CWJKZNNXSPVPAY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-methoxy-2-methyl-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 6-methoxy-2-methylpyridine-3-boronic acid pinacol ester, \rtf1\ansi\deff0 \fonttbl \f0\fnil\fcharset0 ms sans serif;, 6-methoxy-2-methyl-3-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 6-methoxy-2-methyl-3-boronic acid pinacol ester pyridine, 6-methoxy-2-methyl-pyridine-3-boronic acid pinacol ester, 2-methyl-6-methoxypyridine-3-boronic acid pinacol ester, 6-methoxy-2-methyl-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl pyridine, 6-methoxy-2-methyl-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-pyridine
CID PubChem 67487482
Nom IUPAC 6-méthoxy-2-méthyl-3-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=C(N=C(C=C2)OC)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Methoxy-2-methylpyridine-3-boronic acid pinacol ester
Quantité 250 mg
Poids de la formule 249.11
Pourcentage de pureté 96%