Learn More
6-Méthoxyindole,98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11319635
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11319635 250 mg 250mg
11309635 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11319635 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L19074.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 3189-13-7 | C9H9NO | 147.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3189-13-7
Formule moléculaire C9H9NO
Poids moléculaire (g/mol) 147.18
Numéro MDL MFCD00022780
Clé InChI QJRWYBIKLXNYLF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-methoxyindole, 1h-indole, 6-methoxy, indole, 6-methoxy, 1h-indol-6-yl methyl ether, 6-methoxy indole, pubchem1701, acmc-209hph, opera_id_1903, 6-methyloxy-1h-indole
CID PubChem 76659
Nom IUPAC 6-méthoxy-1H-indole
SMILES COC1=CC=C2C=CNC2=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Methoxyindole
Point de fusion 90°C to 94°C
Point d’ébullition 105°C (0.2 mmHg)
Quantité 250 mg
Beilstein 116483
Sensibilité Light sensitive
Poids de la formule 147.18
Pourcentage de pureté ≥98%