Learn More
6-Methoxyindole, 98%, Thermo Scientific™
Code produit 10487592 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10487592 500 mg Flacon en verre 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10487592 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 368145000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Methoxyindole
Note relative au nom 98%
CAS 3189-13-7
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 90.0°C to 94.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C9H9NO
Numéro MDL MFCD00022780
Quantité 500 mg
Beilstein 21, 22
Synonyme 6-methoxyindole, 1h-indole, 6-methoxy, indole, 6-methoxy, 1h-indol-6-yl methyl ether, 6-methoxy indole, pubchem1701, acmc-209hph, opera_id_1903, 6-methyloxy-1h-indole
Clé InChI QJRWYBIKLXNYLF-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=CC=C2C=CNC2=C1
Nom IUPAC 6-methoxy-1H-indole
Poids moléculaire (g/mol) 147.18
CID PubChem 76659
Poids de la formule 147.18
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Shiny Crystals