Learn More
Acide 6-méthoxynaphtalène-2-carboxylique (acide 6-méthoxy-2-naphtoïque ; 2-carboxy-6-méthoxynaphtalène), Mikromol™
Code produit 17992756
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17992756 100 mg 100mg
17922156 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17992756 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0152.15
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Acide 6-méthoxynaphtalène-2-carboxylique (acide 6-méthoxy-2-naphtoïque ; 2-carboxy-6-méthoxynaphtalène)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Methoxynaphthalene-2-carboxylic Acid (6-Methoxy-2-naphthoic Acid; 2-Carboxy-6-methoxynaphthalene)
CAS 2471-70-7
Noms d’analytes ou de composants 6-Methoxynaphthalene-2-carboxylic Acid (6-Methoxy-2-naphthoic Acid; 2-Carboxy-6-methoxynaphthalene)
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C12 H10 O3
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Naproxen Imp. O (EP), Naproxen USP Related Compound A, Naproxen USP RC A, 2-Carboxy-6-methoxynaphthalene, Naproxen Related Compound A, Naproxen Impurity O
Formule InChI InChI=1S/C12H10O3/c1-15-11-5-4-8-6-10(12(13)14)3-2-9(8)7-11/h2-7H,1H3,(H,13,14)
SMILES COc1ccc2cc(ccc2c1)C(=O)O
Nom IUPAC acide 6-méthoxynaphthalène-2-carboxylique ;
Poids moléculaire (g/mol) 202.21
Quantité 100 mg
Poids de la formule 202,063 g/mol