Learn More
Ester de pinacol d’acide 6-méthoxypyridine2-boronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15497665
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15497665 5 g 5g
11392289 1 g 1g
15407675 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15497665 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27263.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1034297-69-2 | C12H18BNO3 | 235.09 g/mol
It is used as an active pharmaceutical intermediate and also in the design, structure-activity relationship, and characterization of the development candidate nvp-hsp990.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique actif et également dans la conception, la relation structure-activité et la caractérisation in vivo du candidat au développement nvp-hsp990.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1034297-69-2
Formule moléculaire C12H18BNO3
Poids moléculaire (g/mol) 235.09
Numéro MDL MFCD06798266
Clé InChI VYWCRVNLPOVYJH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methoxy-6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 6-methoxypyridine-2-boronic acid pinacol ester, pyridine,2-methoxy-6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 6-methoxy pyridine-2-boronic acid pinacol ester, 6-methoxypyridine-2-boronicacidpinacolester, 6-methoxypyridin-2-ylboronic acid pinacol ester, 6-methoxypyridin-2-yl boronic acid pinacol ester, 2-methoxy-6-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 2-6-methoxy-2-pyridinyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-methyloxy-6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine
CID PubChem 17750508
Nom IUPAC 2-méthoxy-6-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=NC(=CC=C2)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Methoxypyridine-2-boronic acid pinacol ester
Point de fusion 68°C to 72°C
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 235.09
Pourcentage de pureté 97%