Learn More
6-méthoxyquinoléine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10052280 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10052280 25 g Flacon en verre 25g
13428428 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10052280 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 179340250
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 5263-87-6 | C10H9NO | 159.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5263-87-6
Formule moléculaire C10H9NO
Poids moléculaire (g/mol) 159.19
Numéro MDL MFCD00006800
Clé InChI HFDLDPJYCIEXJP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme quinoline, 6-methoxy, 6-methoxy-quinoline, methyl 6-quinolyl ether, p-quinanisole, unii-5s1u3125ad, chembl15200, 6-methoxy quinoline, pubchem5917, 6-methoxyquinoline, acmc-209l0q
CID PubChem 14860
ChEBI CHEBI:72822
Nom IUPAC 6-méthoxyquinoléine
SMILES COC1=CC2=C(C=C1)N=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Methoxyquinoline
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 18.0°C to 20.0°C
Couleur Blanc à crème
Densité 1.1520g/mL
Point d’ébullition 193.0°C (50.0 mmHg)
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.6170 to 1.6240
Quantité 25 g
Beilstein 21,85
Gravité spécifique 1.152
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 159.19
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre granulaire