Learn More
6-méthoxyquinoléine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11489263
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11489263 100 g 100g
11469263 5 g 5g
11479263 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11489263 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11736.22
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 5263-87-6 | C10H9NO | 159.188 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5263-87-6
Formule moléculaire C10H9NO
Poids moléculaire (g/mol) 159.188
Numéro MDL MFCD00006800
Clé InChI HFDLDPJYCIEXJP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme quinoline, 6-methoxy, 6-methoxy-quinoline, methyl 6-quinolyl ether, p-quinanisole, unii-5s1u3125ad, chembl15200, 6-methoxy quinoline, pubchem5917, 6-methoxyquinoline, acmc-209l0q
CID PubChem 14860
ChEBI CHEBI:72822
Nom IUPAC 6-méthoxyquinoléine
SMILES COC1=CC2=C(C=C1)N=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Methoxyquinoline
Point de fusion 17°C to 20°C
Densité 1.152
Point d’ébullition 141°C to 145°C (15 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.622
Quantité 100 g
Beilstein 115244
Sensibilité Light sensitive
Poids de la formule 159.19
Pourcentage de pureté 98%