Learn More
6-Méthyl-2-oxo-5-(4-pyridyl)-1H-pyridine-3-carboxamide, Mikromol™
Code produit 30052662
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30052662 100 mg 100mg
30050784 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30052662 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM1539.01
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
6-méthyl-2-oxo-5-(4-pyridyl)-1H-pyridine-3-carboxamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Methyl-2-oxo-5-(4-pyridyl)-1H-pyridine-3-carboxamide
CAS 80047-24-1
Noms d’analytes ou de composants 6-Methyl-2-oxo-5-(4-pyridyl)-1H-pyridine-3-carboxamide
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C12 H11 N3 O2
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme [3,4'-Bipyridine]-5-carboxamide, 1,6-dihydro-2-methyl-6-oxo-, Win 47338, Milrinone Related Compound A
Formule InChI InChI=1S/C12H11N3O2/c1-7-9(8-2-4-14-5-3-8)6-10(11(13)16)12(17)15-7/h2-6H,1H3,(H2,13,16)(H,15,17)
SMILES CC1=C(C=C(C(=O)N)C(=O)N1)c2ccncc2
Nom IUPAC 6-metil-2-oxo-5-piridin-4-il-1H-piridina-3-carboxamida
Poids moléculaire (g/mol) 229.23
Quantité 100 mg
Poids de la formule 229.0851 g/mol