Learn More
6-méthyl-5-heptène-2-one, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11394639
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
Code produit. 11394639
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A13335.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 110-93-0 | C8H14O | 126.20 g/mol
6-Methyl-hepten-2-one is used in the synthesis of thyrsiferyl 23-Acetate which acts as an anti-leukemic inducer of apoptosis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 6-Méthyl-hepten-2-one est utilisé dans la synthèse de 23-acétate de thyrsiferyle qui agit comme un inducteur anti-leucémique de l’apoptose.
Solubilité
Soluble dans le méthanol et le chloroforme.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 110-93-0
Formule moléculaire C8H14O
Poids moléculaire (g/mol) 126.20
Numéro MDL MFCD00008905
Clé InChI UHEPJGULSIKKTP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-methyl-5-hepten-2-one, sulcatone, methylheptenone, 5-hepten-2-one, 6-methyl, 2-methyl-2-hepten-6-one, methyl heptenone, 6-methyl-5-heptene-2-one, heptenone, methyl, 2-methyl-6-oxo-2-heptene, 2-oxo-6-methylhept-5-ene
CID PubChem 9862
ChEBI CHEBI:16310
Nom IUPAC 6-methylhept-5-en-2-one
SMILES CC(C)=CCCC(C)=O
Specifications
Nom chimique ou matériau 6-Methyl-5-hepten-2-one
Point de fusion -67°C
Densité 0.855
Point d’ébullition 172°C to 174°C
Point d’éclair 56°C (133°F)
Indice de réfraction 1.439
Quantité 25 g
Numéro UN UN1224
Beilstein 1741705
Informations sur la solubilité Soluble in methanol and chloroform.
Poids de la formule 126.2
Pourcentage de pureté 98%
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 6-Methyl-5-hepten-2-one
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Hazard Statement
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contient: 6-methyl-5-hepten-2-one