Description
Honeywell Fluka™ offre une gamme étendue de matériaux de référence organiques et de matériaux de référence certifiés inorganiques de haute qualité.
- Produit conformément à la norme ISO 9001
- Convient à un large éventail d’industries et d’applications
- Certificat d’analyse détaillé inclus dans chaque expédition
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 6α-Methylprednisolone |
| CAS | 83-43-2 |
| % max. CAS | ≤ 100% |
| Beilstein | 2340300 |
| Couleur | Blanc |
| Point de fusion | 227°C to 230°C |
| Synonyme | 6a-Methyl-11β,17a,21-trihydroxy-1,4-pregnadiene-3,20-dione |
| Poids moléculaire (g/mol) | 374.47 g/mol |
| Quantité | 100 mg |
| Qualité | Stéroïdes et hormones |