Learn More
Thermo Scientific Chemicals 6-α-méthylprednisolone
Code produit. 15792977 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 15792977
Marque: Thermo Scientific Chemicals undefined
Demander un format en vrac ou personnalisé
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 83-43-2
Formule moléculaire C22H30O5
Poids moléculaire (g/mol) 374.48
Numéro MDL MFCD00010591
Clé InChI VHRSUDSXCMQTMA-PJHHCJLFSA-N
Synonyme methylprednisolone, medrol, medrone, urbason, methylprednisolon, 6alpha-methylprednisolone, metilbetasone, medrate, metilprednisolone, dopomedrol
CID PubChem 6741
ChEBI CHEBI:6888
Nom IUPAC (6S,8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-dihydroxy-17-(2-hydroxyacétyl)-6,10,13-triméthyl-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-6H-cyclopenta[a]phénanthrèn-3-one
SMILES C[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3CC[C@](O)(C(=O)CO)[C@@]3(C)C[C@H](O)[C@@H]2[C@@]2(C)C=CC(=O)C=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-α-Methylprednisolone
Point de fusion 227.0°C to 231.0°C
Quantité 5 g
Merck Index 15,6184
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slightly soluble in acetone
Poids de la formule 374.48
compliance-icons
Identifiant produit
  • 6-alpha-Methylprednisolone
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H360-Peut nuire à la fertilité ou au foetus.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 6-alpha-Methylprednisolone