Learn More
6-méthylquinoléine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11354639
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. 11354639
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B21892.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 91-62-3 | C10H9N | 143.19 g/mol
6-Methylquinoline can be used as primary carbon source in culture of Pseudomonas putida QP1. 6-Methylquinoline was used in the synthesis of fluorescent halide-sensitive quinolinium dyes and fluorescent probes for determination of chloride in biological systems.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
6-méthylquinoline : utilisée comme source de carbone primaire dans la culture de Pseudomonas putida QP1. -méthylquinoline : pour la synthèse de colorants fluorescents au quinolinium sensibles aux halogénures et de sondes fluorescentes pour déterminer le chlorure dans les systèmes biologiques.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger avec l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière, stocker dans l’obscurité. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 91-62-3
Formule moléculaire C10H9N
Poids moléculaire (g/mol) 143.19
Numéro MDL MFCD00006804
Clé InChI LUYISICIYVKBTA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme quinoline, 6-methyl, p-toluquinoline, 6-methyl-quinoline, tolliquinoline, p, ccris 407, fema no. 2744, quinoline, 6-methyl-8ci,9ci, dsstox_cid_887, dsstox_rid_75844, dsstox_gsid_20887
CID PubChem 7059
Nom IUPAC 6-méthylquinoléine
SMILES CC1=CC=C2N=CC=CC2=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Methylquinoline
Point de fusion -22°C
Densité 1.066
Point d’ébullition 257°C to 259°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.615
Quantité 5 g
Beilstein 110336
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité Not miscible or difficult to mix with water.
Poids de la formule 143.19
Pourcentage de pureté 98%