Learn More
6-morpholinopyridine-2-carbalaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10235754
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
Code produit. 10235754
Marque: Thermo Scientific Maybridge CC38304CB
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 857283-88-6
Formule moléculaire C10H12N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 192.22
Numéro MDL MFCD08271893
Clé InChI PWJWHXJUKOZOGB-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 18525735
Nom IUPAC 6-morpholine-4-ylpyridine-2-carbalaldéhyde
SMILES O=CC1=NC(=CC=C1)N1CCOCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Morpholinopyridine-2-carbaldehyde
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Synonyme 6-morpholinopicolinaldehyde, 6-morpholinopyridine-2-carbaldehyde, 6-morpholin-4-yl pyridine-2-carbaldehyde, 6-morpholin-4-yl pyridine-2-carboxaldehyde, 4-6-formylpyridin-2-yl morpholine, 2-pyridinecarboxaldehyde,6-4-morpholinyl, 2-pyridinecarboxaldehyde, 6-4-morpholinyl, 6-morpholin-4-yl-pyridine-2-carbaldehyde, 6-morpholin-4-yl-pyridine-2-carboxaldehyde, 6-morpholin-4-yl pyridine-2-carboxaldehyd
Poids de la formule 192.22
Pourcentage de pureté 97%