Learn More
6-[N-(2-chloro-4-pyrimidinyl)méthylamino]-2,3-diméthyl-2H-indazole, 96 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 6-[N-(2-chloro-4-pyrimidinyl)methylamino]-2,3-dimethyl-2H-indazole |
| CAS | 444731-75-3 |
| Point de fusion | 167°C to 173°C |
| Formule moléculaire | C14H14ClN5 |
| Numéro MDL | MFCD12923006 |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | n-2-chloropyrimidin-4-yl-n,2,3-trimethyl-2h-indazol-6-amine, 2h-indazol-6-amine, n-2-chloro-4-pyrimidinyl-n,2,3-trimethyl, n-2-chloropyrimidin-4-yl-n-methyl-2,3-dimethyl-2h-indazol-6-amine, n-2-chloro-4-pyrimidinyl-n,2,3-trimethyl-2h-indazol-6-amine, 2h-indazol-6-amine,n-2-chloro-4-pyrimidinyl-n,2,3-trimethyl, n-2-chloropyrimidin-4-yl-n,2,3-trimethylindazol-6-amine, 6-n-2-chloro-4-pyrimidinyl methylamino-2,3-dimethyl-2h-indazole, 2-chloro-pyrimidin-4-yl-2,3-dimethyl-2h-indazol-6-yl-methyl-amine, n-2-chloropyrimidin-4-yl-n-m ethyl-2,3-dimethyl-2h-indazol-6-amine |
| Clé InChI | DVGMRZQSSNNTFY-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CC1=C2C=CC(=CC2=NN1C)N(C)C3=NC(=NC=C3)Cl |
| Nom IUPAC | N-(2-chloropyrimidin-4-yl)-N,2,3-triméthylindazol-6-amine |
| Afficher plus |